Tlačiť
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC502275-250MG PC502275-1G
APOSPC502275-250MGEA 232.25 EUR
APOSPC502275-250MG APOSPC502275-1G
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide 95%
2,6-Dichloro-4-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄BrCl₂F
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD28346557
Číslo CAS: 1803784-34-0
OSN: 3261
ADR: 8,III