Tlačiť
Pentafluoroethane sulphonic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Perfluoroethane sulphonate, 1,1,2,2,2-Pentafluoroethanesulphonic acid
PC49706-250MG PC49706-1G
APOSPC49706-250MGEA 378.26 EUR
APOSPC49706-250MG APOSPC49706-1G
Pentafluoroethane sulphonic acid 97%
Pentafluoroethane sulphonic acid
May be present as the hydrate.
Vzorec: C₂HF₅O₃S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01861156
Číslo CAS: 354-88-1
OSN: 2586
ADR: 8,III