Tlačiť
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49201-1G PC49201-250MG
APOSPC49201-1GEA 331.26 EUR
APOSPC49201-1G APOSPC49201-250MG
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
4-Bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Mw: 215.02 g/mol
Teplota tavenia: 141…143 °C
Číslo MDL: MFCD15071663
Číslo CAS: 1245642-98-1