Tlačiť
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 94%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
PC99476-1G PC99476-5G PC99476-10G
APOSPC99476-1GEA 24.95 EUR
APOSPC99476-1G APOSPC99476-5G APOSPC99476-10G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 94%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Teplota varu: 95…97 °C
Hustota: 1,41
Číslo MDL: MFCD00190144
Číslo CAS: 1544-85-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III