Tlačiť
2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC912795-1G PC912795-5G PC912795-25G
APOSPC912795-1GEA 61.69 EUR
APOSPC912795-1G APOSPC912795-5G APOSPC912795-25G
2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene 95%
2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₂
Mw: 191.11 g/mol
Číslo MDL: MFCD14698657
Číslo CAS: 63878-71-7