Tlačiť
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR62166-1G OR62166-5G OR62166-25G
APOSOR62166-1GEA 101.34 EUR
APOSOR62166-1G APOSOR62166-5G APOSOR62166-25G
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline 95%
2,6-Dimethyl-4-nitroaniline
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
Mw: 166.18 g/mol
Teplota tavenia: 165 °C
Číslo MDL: MFCD00211068
Číslo CAS: 16947-63-0