Tlačiť
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Aminoethyl 2-methylprop-2-enoate hydrochloride
OR61529-1G OR61529-5G OR61529-10G
APOSOR61529-1GEA 24.91 EUR
APOSOR61529-1G APOSOR61529-5G APOSOR61529-10G
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 98%
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₂ClNO₂
Mw: 165.617 g/mol
Teplota tavenia: 102…110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00078260
Číslo CAS: 2420-94-2