Tlačiť
3-Bromoanthranilic acid 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61456-25G OR61456-100G OR61456-500G
APOSOR61456-25GEA 49.74 EUR
APOSOR61456-25G APOSOR61456-100G APOSOR61456-500G
3-Bromoanthranilic acid 90%
3-Bromoanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Číslo MDL: MFCD03618453
Číslo CAS: 20776-51-6
OSN: 2811
ADR: 6.1,III