Tlačiť
2,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: beta-Resorcylic acid
OR4893-500G OR4893-100G OR4893-1KG
APOSOR4893-500GEA 82.92 EUR
APOSOR4893-500G APOSOR4893-100G APOSOR4893-1KG
2,4-Dihydroxybenzoic acid 97%
2,4-Dihydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₄
Mw: 154.12
Teplota varu: 390
Teplota tavenia: 208…218 °C
Číslo MDL: MFCD00002451
Číslo CAS: 89-86-1
Merck Index: 12,08325