Tlačiť
1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-3-methoxybenzyl bromide
OR400145-250MG OR400145-1G OR400145-5G
APOSOR400145-250MGEA 119.53 EUR
APOSOR400145-250MG APOSOR400145-1G APOSOR400145-5G
1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene 95%
1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methoxybenzene
Vzorec: C₈H₈Br₂O
Číslo MDL: MFCD17169084
Číslo CAS: 1148110-16-0
OSN: 3261
ADR: 8,III