Tlačiť
4-Bromo-m-toluic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-3-methylbenzoic acid, 2-Bromo-5-carboxytoluene, 4-Bromo-m-toluic acid
OR3056-250MG OR3056-1G
APOSOR3056-250MGEA 24.95 EUR
APOSOR3056-250MG APOSOR3056-1G
4-Bromo-m-toluic acid
4-Bromo-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Teplota tavenia: 212 - 216 °C
Číslo MDL: MFCD00039526
Číslo CAS: 7697-28-1