Tlačiť
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
OR019104-100G OR019104-500G OR019104-25G
APOSOR019104-100GEA 28.24 EUR
APOSOR019104-100G APOSOR019104-500G APOSOR019104-25G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 99%
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
(contains isomer)
Vzorec: C₆H₁₂O₃
Mw: 132.16
Teplota varu: 188…189 °C
Hustota: 1.064
Teplota vzplanutia: 90 °C
Číslo MDL: MFCD00063238
Číslo CAS: 100-79-8
Merck Index: 13,05233