Tlačiť
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethylene dimethacrylate, Ethane-1,2-diyl bis(2-methylacrylate)
OR936412-25G OR936412-100G
APOSOR936412-25GEA 39.95 EUR
APOSOR936412-25G APOSOR936412-100G
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate) 95%
Ethylene glycol dimethacrylate (ethylene dimethacrylate)
Vzorec: C₁₀H₁₄O₄
Teplota varu: 98 - 100 °C
Teplota tavenia: −40 °C
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008590
Číslo CAS: 97-90-5