Tlačiť
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-2-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
PC48519-250MG PC48519-1G
APOSPC48519-250MGEA 219.01 EUR
APOSPC48519-250MG APOSPC48519-1G
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride 95%
3-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃BrF₃I
Teplota varu: 85/1,5 mm °C
Teplota tavenia: 34…36 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD13194205
Číslo CAS: 85977-23-7