Tlačiť
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC408444-250MG PC408444-1G PC408444-5G
APOSPC408444-250MGEA 249.5 EUR
APOSPC408444-250MG APOSPC408444-1G APOSPC408444-5G
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-(Cyclopropyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₇F₃N₂O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD32669838
Číslo CAS: 2384171-56-4