Tlačiť
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Anserine, N-beta-Alanyl-3-methyl-L-histidine
OR958721-1G OR958721-5G OR958721-25G
APOSOR958721-1GEA 122.74 EUR
APOSOR958721-1G APOSOR958721-5G APOSOR958721-25G
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid 97%
(S)-2-(3-Aminopropanamido)-3-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₆N₄O₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11040910
Číslo CAS: 584-85-0