Tlačiť
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: ethyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
OR942787-250MG OR942787-1G OR942787-5G
APOSOR942787-250MGEA 36.5 EUR
APOSOR942787-250MG APOSOR942787-1G APOSOR942787-5G
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₈N₂O₂S
Teplota varu: 300,7/760 mm °C
Teplota vzplanutia: 135,6 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06798219
Číslo CAS: 152300-59-9