Tlačiť
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-2-methylsulphanylpyrimidine-5-carbaldehyde
OR918031-1G OR918031-5G OR918031-10G
APOSOR918031-1GEA 101.48 EUR
APOSOR918031-1G APOSOR918031-5G APOSOR918031-10G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₇N₃OS
Teplota tavenia: 180…190 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08669438
Číslo CAS: 770-31-0