Tlačiť
But-3-yn-1-amine 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR72152-250MG OR72152-1G OR72152-5G
APOSOR72152-250MGEA 81.43 EUR
APOSOR72152-250MG APOSOR72152-1G APOSOR72152-5G
But-3-yn-1-amine 96%
But-3-yn-1-amine
Vzorec: C₄H₇N
Teplota varu: 100…103 °C
Hustota: 0,844
Teplota vzplanutia: 10 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09997741
Číslo CAS: 14044-63-4
OSN: 2733
ADR: 3+8,II