Tlačiť
1-Chloroisoquinoline tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR61190-5G OR61190-25G
APOSOR61190-5GEA 24.95 EUR
APOSOR61190-5G APOSOR61190-25G
1-Chloroisoquinoline tech
1-Chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
Teplota varu: 274…275/768 mm °C
Teplota tavenia: 31…36 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00024134
Číslo CAS: 19493-44-8