Tlačiť
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromothiophene-3-carbonitrile
OR12257-1G OR12257-250MG OR12257-5G
APOSOR12257-1GEA 209.79 EUR
APOSOR12257-1G APOSOR12257-250MG APOSOR12257-5G
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile 95%
2-Bromo-3-thiophenecarbonitrile
Vzorec: C₅H₂BrNS
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09064981
Číslo CAS: 56182-43-5
OSN: 3276
ADR: 6.1,III