Tlačiť
Methyl-1H-benzotriazole (mixture) 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR931649-100G OR931649-500G
APOSOR931649-100GEA 33.17 EUR
APOSOR931649-100G APOSOR931649-500G
Methyl-1H-benzotriazole (mixture) 98%
Methyl-1H-benzotriazole (mixture)
Vzorec: C₇H₇N₃
Teplota tavenia: 87 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00167158
Číslo CAS: 29385-43-1