Tlačiť
8-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 8-Aminonaphthalene-1-sulphonic acid
OR932808-5G OR932808-25G OR932808-100G
APOSOR932808-5GEA 24.91 EUR
APOSOR932808-5G APOSOR932808-25G APOSOR932808-100G
8-Amino-1-naphthalenesulphonic acid 95%
8-Amino-1-naphthalenesulphonic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₃S
Mw: 223.25
Teplota tavenia: > 300 °C
Číslo MDL: MFCD00035730
Číslo CAS: 82-75-7