Tlačiť
2-Pyrrolidone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Pyrrolidin-2-one
OR922249-5G OR922249-25G OR922249-100G
APOSOR922249-5GEA 24.95 EUR
APOSOR922249-5G APOSOR922249-25G APOSOR922249-100G
2-Pyrrolidone
2-Pyrrolidone
Vzorec: C₄H₇NO
Teplota varu: 245 °C
Teplota tavenia: 23 - 25 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Číslo MDL: MFCD00005270
Číslo CAS: 616-45-5