Tlačiť
4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC47872-250MG PC47872-1G PC47872-5G
APOSPC47872-250MGEA 132.59 EUR
APOSPC47872-250MG APOSPC47872-1G APOSPC47872-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorophenol
Vzorec: C₆H₂BrF₃O
Mw: 226.979 g/mol
Číslo MDL: MFCD22414509
Číslo CAS: 192446-70-1