Tlačiť
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxybenzoic Acid Octyl Ester, 4-Hydroxybenzoic Acid 2-Ethylhexyl Ester, Octyl 4-Hydroxybenzoate, 2-Ethylhexylparaben, Octylparaben, 2-Ethylhexyl 4-hydroxybenzoate
OR950764-1G OR950764-5G OR950764-25G
APOSOR950764-1GEA 24.91 EUR
APOSOR950764-1G APOSOR950764-5G APOSOR950764-25G
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate 98%
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₁₅H₂₂O₃
Mw: 250.34 g/mol
Teplota varu: 362.6/760 mm °C
Teplota tavenia: 118…120 °C
Hustota: 1.035
Teplota vzplanutia: 144.6 °C
Číslo MDL: MFCD00016472
Číslo CAS: 5153-25-3