Tlačiť
(R)-1-Chloropropan-2-ol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (R)-1-Chloro-2-propanol
OR911848-250MG OR911848-1G OR911848-5G
APOSOR911848-250MGEA 66.49 EUR
APOSOR911848-250MG APOSOR911848-1G APOSOR911848-5G
(R)-1-Chloropropan-2-ol 98%
(R)-1-Chloropropan-2-ol
Vzorec: C₃H₇ClO
Mw: 94.54 g/mol
Číslo MDL: MFCD01862132
Číslo CAS: 19141-39-0
OSN: 1987
ADR: 3 III