Tlačiť
4-Fluorobenzamidine hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC401011-1G PC401011-5G PC401011-10G
APOSPC401011-1GEA 61.77 EUR
APOSPC401011-1G APOSPC401011-5G APOSPC401011-10G
4-Fluorobenzamidine hydrochloride 97%
4-Fluorobenzamidine hydrochloride
Vzorec: C₇H₈ClFN₂
Teplota tavenia: 221 °C
Číslo MDL: MFCD04114421
Číslo CAS: 456-14-4
OSN: 2811