Tlačiť
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Propylenebis(diphenylphosphine), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphane), Propane-1,3-diylbis(diphenylphosphine), 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane, DPPP, Bis(1,2-diphenylphosphino)propane
OR41032-5G OR41032-25G OR41032-100G
APOSOR41032-5GEA 24.95 EUR
APOSOR41032-5G APOSOR41032-25G APOSOR41032-100G
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane 97%
1,3-Bis(diphenylphosphino)propane
Vzorec: C₂₇H₂₆P₂
Teplota tavenia: 63 - 65 °C
Číslo MDL: MFCD00003050
Číslo CAS: 6737-42-4