Tlačiť
Acetohydroxamic acid tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-Hydroxyacetamide
OR72063-25G OR72063-100G
APOSOR72063-25GEA 41.66 EUR
APOSOR72063-25G APOSOR72063-100G
Acetohydroxamic acid tech
Acetohydroxamic acid
Vzorec: C₂H₅NO₂
Mw: 75.0666 g/mol
Teplota varu: 231.4 °C
Teplota tavenia: 88…90 °C
Číslo MDL: MFCD00009994
Číslo CAS: 546-88-3
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III