Tlačiť
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
PC501730-250MG PC501730-1G
APOSPC501730-250MGEA 298.44 EUR
APOSPC501730-250MG APOSPC501730-1G
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
3-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₅S
Číslo MDL: MFCD28801862
Číslo CAS: 1351094-07-9
OSN: 3265
ADR: 8,III