Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC305026-250MG PC305026-1G
APOSPC305026-250MGEA 249.15 EUR
APOSPC305026-250MG APOSPC305026-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃BrF₄O
Mw: 271.006 g/mol
Číslo MDL: MFCD22628190
Číslo CAS: 1414870-67-9