Tlačiť
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR927531-5G OR927531-25G OR927531-100G
APOSOR927531-5GEA 107.9 EUR
APOSOR927531-5G APOSOR927531-25G APOSOR927531-100G
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide 98%
3-Methyl-4-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Teplota tavenia: 46…48 °C
Číslo MDL: MFCD04039920
Číslo CAS: 141281-38-1
OSN: 3261
ADR: 8,II