Tlačiť
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methoxyphenylacetic acid
OR6815-100G OR6815-25G OR6815-500G
APOSOR6815-100GEA 49.74 EUR
APOSOR6815-100G APOSOR6815-25G APOSOR6815-500G
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 97%
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Teplota tavenia: 122…125 °C
Číslo MDL: MFCD00004321
Číslo CAS: 93-25-4