Tlačiť
1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC37883-250MG PC37883-1G PC37883-5G
APOSPC37883-250MGEA 216.21 EUR
APOSPC37883-250MG APOSPC37883-1G APOSPC37883-5G
1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone 95%
1-(5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₅BrClFO
Číslo MDL: MFCD26679371
Číslo CAS: 1536939-67-9