Tlačiť
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl bromide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC501813-250MG PC501813-1G PC501813-5G
APOSPC501813-250MGEA 231.92 EUR
APOSPC501813-250MG APOSPC501813-1G APOSPC501813-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂F₂
Mw: 285.91 g/mol
Číslo MDL: MFCD28061450
Číslo CAS: 1805119-92-9
OSN: 3261
ADR: 8 II