Tlačiť
N-Methylanthranilic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Methylamino)benzoic acid
OR10023-1G OR10023-5G
APOSOR10023-1GEA 24.95 EUR
APOSOR10023-1G APOSOR10023-5G
N-Methylanthranilic acid 99%
N-Methylanthranilic acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
Teplota tavenia: 170…172 °C
Číslo MDL: MFCD00002424
Číslo CAS: 119-68-6