Tlačiť
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC47466-250MG PC47466-1G PC47466-5G
APOSPC47466-250MGEA 142 EUR
APOSPC47466-250MG APOSPC47466-1G APOSPC47466-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrClFN
Číslo CAS: 1892285-40-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III