Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC305029-250MG PC305029-1G PC305029-5G
APOSPC305029-250MGEA 198.68 EUR
APOSPC305029-250MG APOSPC305029-1G APOSPC305029-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂BrF₄N
Mw: 268.01 g/mol
Číslo MDL: MFCD32265190
Číslo CAS: 2091422-93-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 I