Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC305027-250MG PC305027-1G
APOSPC305027-250MGEA 157.82 EUR
APOSPC305027-250MG APOSPC305027-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrF₄O₂
Mw: 287.006 g/mol
Číslo MDL: MFCD31695851
Číslo CAS: 2092502-27-5