Tlačiť
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC250010-1G PC250010-5G
APOSPC250010-1GEA 148.61 EUR
APOSPC250010-1G APOSPC250010-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
Mw: 269.154 g/mol
Teplota tavenia: 88…89 °C
Číslo MDL: MFCD12026306
Číslo CAS: 654-97-7