Tlačiť
Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR956775-1G OR956775-5G
APOSOR956775-1GEA 271.58 EUR
APOSOR956775-1G APOSOR956775-5G
Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Ethyl 4-bromo-2-chlorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrClO₂
Mw: 263.51 g/mol
Číslo MDL: MFCD10000926
Číslo CAS: 76008-74-7