Tlačiť
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR62193-250MG OR62193-1G
APOSOR62193-250MGEA 311.67 EUR
APOSOR62193-250MG APOSOR62193-1G
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid 95%
2-(3-Bromo-5-chlorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₆BrClO₂
Teplota tavenia: 120 - 122 °C
Číslo MDL: MFCD18373986
Číslo CAS: 202001-01-2