Tlačiť
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-4-chloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC49634-250MG PC49634-1G PC49634-5G
APOSPC49634-250MGEA 164.23 EUR
APOSPC49634-250MG APOSPC49634-1G APOSPC49634-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 95%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO₂
Mw: 225.55 g/mol
Číslo MDL: MFCD22546902
Číslo CAS: 1018678-39-1