Tlačiť
(1S)-(+)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61461-5G OR61461-25G
APOSOR61461-5GEA 43.32 EUR
APOSOR61461-5G APOSOR61461-25G
(1S)-(+)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
(1S)-(+)-2-Amino-1-phenylethan-1-ol hemihydrate
Vzorec: 2C₈H₁₁NO·H₂O
Skladovacia teplota: Freezer
OSN: 3259
ADR: 8,III