Tlačiť
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethylene Glycol Mono[2-(diethylamino)ethyl] Ether, 2-(2-(Diethylamino)ethoxy)ethanol
OR019105-5G OR019105-25G OR019105-100G
APOSOR019105-5GEA 24.95 EUR
APOSOR019105-5G APOSOR019105-25G APOSOR019105-100G
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol 98%
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
Vzorec: C₈H₁₉NO₂
Teplota varu: 95 °C
Hustota: 0,954
Teplota vzplanutia: 93 °C
Číslo MDL: MFCD00020604
Číslo CAS: 140-82-9