Tlačiť
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC37880-250MG PC37880-1G
APOSPC37880-250MGEA 298.02 EUR
APOSPC37880-250MG APOSPC37880-1G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid 95%
2-(Difluoromethoxy)-6-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Mw: 206.12 g/mol
Číslo MDL: MFCD14698505
Číslo CAS: 960249-94-9