Tlačiť
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Chloro-5-methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR906824-250MG OR906824-1G OR906824-5G
APOSOR906824-250MGEA 262.74 EUR
APOSOR906824-250MG APOSOR906824-1G APOSOR906824-5G
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid 95%
2-Chloro-5-methylpyridine-4-boronic acid
Vzorec: C₆H₇BClNO₂
Mw: 171.389 g/mol
Teplota tavenia: 110…120 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16610704
Číslo CAS: 2377605-91-7