Tlačiť
Tetraphenylphosphonium bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR315491-25G OR315491-100G OR315491-500G
APOSOR315491-25GEA 58.08 EUR
APOSOR315491-25G APOSOR315491-100G APOSOR315491-500G
Tetraphenylphosphonium bromide 98%
Tetraphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₄H₂₀BrP
Mw: 419.3
Teplota tavenia: 294…296 °C
Číslo MDL: MFCD00011915
Číslo CAS: 2751-90-8