Tlačiť
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR47899-250MG OR47899-1G OR47899-5G
APOSOR47899-250MGEA 219.01 EUR
APOSOR47899-250MG APOSOR47899-1G APOSOR47899-5G
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile 95%
2-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₂BrClN₂
Číslo MDL: MFCD18261449
Číslo CAS: 1211537-53-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III